Läs mer
Perchloric acid, Environmental Grade Plus, 65-71%, Thermo Scientific™
Produktkod. 15411507
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
15411507 500 mL 500ml
1 options
Produktkod. 15411507 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 038750.AP
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perchloric acid
Färg Colorless
CAS 7601-90-3
Smältpunkt -12°C
Kokpunkt 203°C
Densitet 1.67 g/mL
Odör Odorless
Flampunkt 113°C (235°F)
Kvantitet 500 mL
Molekylformel ClHO4
Fysisk form Liquid, Double Sub-Boiling Quartz Distillation
MDL-nummer MFCD00011325
UN-nummer UN1873
Merck Index 14,7153
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
InChI-nyckel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC-namn perchloric acid
Molekylvikt (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Formel vikt 100.46
Procent renhet 65 to 71%
Kvalitet Environmental Plus
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Perchloric acid, Environmental Grade Plus, 65-71%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande vätskor Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P283-Använd brand-/flamsäkra eller brand-/flamhämmande kläder.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P405-Förvaras inlåst.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .