Läs mer
Perklorsyralösning 0,1 M (0,1 N), NIST Standardlösning redo att användas, för volymetrisk analys, Fisher Chemical™
Handla allt Fisher Chemical ProdukterBeskrivning
ClHO4, CAS-nummer-7601-90-3, unii-v561v90bg2, ueberchlorsaeure, perchlorsaeure, perklorsyra, hclo4, hyperklorsyra, perklorsyra i massa förbjuden, perklorsyra, acs-reagens, perklorsyra, 1L, CHE221BI:29 VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N, 11325, 100.454
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 0.1 |
| Färg | Färglös |
| Förpackning | HDPE plastflaska |
| Kvantitet | 2.5 L |
| Fysisk form | Vätska |
Safety and Handling
Product Identifier
- Perchloric acid, 0.1 M solution in acetic acid
- Fara
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .