Läs mer
Perklorsyralösning, 1,0 M, Solstice
Produktkod. 15694150
Change view
Kvantitet:
1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15694150 1 L 1 L
1 options
Produktkod. 15694150 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 342881L
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
Volymetrisk, 1,0 M HClO4 (1,0N)
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
  • Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
  • Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
  • Reagenser för komplexometri:
    • Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
    • Maskeringsmedel
  • Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perchloric acid solution
CAS 7601-90-3
Kvantitet 1 L
Molekylformel ClHO4
Linjär formel HClO4
MDL-nummer MFCD00011325
UN-nummer NONH for all modes of transport
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
InChI-nyckel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
LEDER O[Cl](=O)(=O)=O
IUPAC-namn perklorsyra
Molekylvikt (g/mol) 100.45
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
Formel vikt 100,46 g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Perchloric acid solution
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
Faroangivelser
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H315-Irriterar huden.
  • H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
Skyddsangivelse
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: perchloric acid