Läs mer
Perklorsyralösning, 1M, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12993564 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
1000 mL
Förpackning:
1000mL
Förpackningsstorlek:
1000ml
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12993564 1000 mL 1000mL 1000ml
1 options
Produktkod. 12993564 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer VL 252 1000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1670.00 SEK
    1221.99 SEK / 1000ml
    Save 448.01 SEK
    26% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-12-2026
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Koncentration 1 mol/L
Förpackning 1000mL
Kvantitet 1000 mL
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Perchloric acid 1M Volumetric Solution (VL 252)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande vätskor Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: perchloric acid