Läs mer
Perklorsyralösning, 0,05 M EU Farmakopé, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical ProduitsSpécification
Spécification
| Kemiskt namn eller material | Perchloric acid solution |
| Förpackning | Glasflaska |
| CAS | 7601-90-3 |
| Molekylformel | ClHO4 |
| Koncentration | 0.05 M |
| MDL-nummer | MFCD00011325 |
| InChI-nyckel | VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N |
| LEDER | O[Cl](=O)(=O)=O |
| IUPAC-namn | perklorsyra |
| Molekylvikt (g/mol) | 100.45 |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Perchloric acid 0.05M. Volumetric Solution European Pharmacopoeia Ref: 3004000
- Fara
- Brandfarlig vätska Kategorija 3
- Oxiderande vätskor Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- H226-Brandfarlig vätska och ånga.
- H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P220-Hålls/förvarad åtskilt från kläder/brännbara material.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
- P264-Tvätta grundligt efter användning.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P403+P235-Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.
- P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?