Läs mer
Perklorinsyralösning, Solstice
Beskrivning
Solstices högkvalitativa titreringsprodukter täcker hela titreringsarbetsflödet och inkluderar:
- Lösningar för volymtitrering (syror, baser eller salter)
- Buffertar tillgängliga som koncentrat eller färdiga att använda
- Reagenser för komplexometri:
- Aminopolykarboxylsyror (EDTA/NTA-analoger)
- Maskeringsmedel
- Indikatorer för volymetriska och komplexometriska titrationer
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perchloric acid solution |
| pH | Surt |
| Färg | Färglös |
| Namnnotering | Volymetrisk, 0,01 M HClO4 i ättiksyra (0,01N), för titrering i icke-vattenhaltiga vätskor |
| CAS | 7601-90-3 |
| Kokpunkt | 119 °C (1013 hPa) |
| Densitet | ∽1,06 g/kubikcentimeter vid 20 °C |
| Odör | Stickande |
| Förpackning | Glasflaska |
| Flampunkt | 40 °C (104 °F) |
| Visa mer |