Beskrivning
- Idealisk för analys av IC, GF eller Flame AA, ICP-OES och ICP-MS.
- Utvärderad för 65 metaller vid< 1 ppb koncentrationer.
- Tillverkad, renad och förpackad i ett Class1000 renrum.
- Förpackad i icke-brytbara polypropenflaskor för att bibehålla produktens integritet och för att eliminera metallläckage från glasflaskor.
- Tre års hållbarhet från tillverkningstillfället - finns på COA. 45 mm flaskhalsstorlek.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perchloric Acid |
| pH | 0.1 |
| Färg | Färglös |
| Smältpunkt | -18°C |
| Kokpunkt | 203°C |
| Densitet | 1.660g/cm³ |
| Förpackning | HDPE-flaska |
| Ångtryck | 6.8mmHg at 25°C |
| Analyscertifikat | Certificate of Lot Analysis included with each shipment. |
| UN-nummer | 1873 |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Perchloric acid, 67-71%
- Fara
- Akut toxicitet Kategorija 4
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
- Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
- Oxiderande vätskor Kategorija 1
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
- Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
- H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
- H290-Kan vara korrosivt för metaller.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
- H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
- H373-Kan orsaka organskador.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- MIXTURE LIST-Contain: perchloric acid