Läs mer
Perklorsyra (TraceMetal™ Kvalitet), Fisher Chemical™
Produktkod. 16620842 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 mL
Förpackning:
HDPE-flaska
Förpackningsstorlek:
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
16620842 500 mL HDPE-flaska -
11315810 500 mL HDPE-flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 16620842 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A511P500
Följ Workflowet - Utforska besparingarna
Använd kampanjkoden 27967
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
  • Idealisk för analys av IC, GF eller Flame AA, ICP-OES och ICP-MS.
  • Utvärderad för 65 metaller vid< 1 ppb koncentrationer.
  • Tillverkad, renad och förpackad i ett Class1000 renrum.
  • Förpackad i icke-brytbara polypropenflaskor för att bibehålla produktens integritet och för att eliminera metallläckage från glasflaskor.
  • Tre års hållbarhet från tillverkningstillfället - finns på COA. 45 mm flaskhalsstorlek.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7601-90-3
Molekylformel ClHO4
Molekylvikt (g/mol) 100.45
MDL-nummer MFCD00011325
InChI-nyckel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-namn perklorsyra
LEDER O[Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perchloric Acid
pH 0.1
Färg Färglös
Smältpunkt -18°C
Kokpunkt 203°C
Densitet 1.660g/cm³
Förpackning HDPE-flaska
Ångtryck 6.8mmHg at 25°C
Analyscertifikat Certificate of Lot Analysis included with each shipment.
UN-nummer 1873
Kvantitet 500 mL
Fysisk form Vätska
Merck Index 15, 7267
Formel vikt 100.46
Procent renhet 65 to 71% (HClO4, w/w)
Kvalitet TraceMetal
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Perchloric acid, 67-71%
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande vätskor Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid