Läs mer
Perklorinsyra, TraceSELECT™ ultra, 67 till 72 %, Solstice
Produktkod. 15691140
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
1 L
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15691140 1 L Poly flaska 1 L
15601150 250 mL Poly flaska 250ml
15611150 500 mL Poly flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15691140 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 124151L
 Begränsad artikel
I lager
TraceSELECT™ Ultra, för ultraspåranalys, 67-72 %
TraceSELECT™ Ultra och TraceSELECT
  • Ultrarena syror, baser och salter för smältning och våt nedbrytning i miljö-, vatten- och livsmedelsanalys
  • Provberedning för spåranalys kräver reagenser av högsta renhet; våra TraceSELECT Ultra-produkter för ultraspåranalys vid ppb- och till och med ppt-nivåer produceras genom subkokande destillation
  • Syrorna, baserna och salterna i TraceSELECT serien har utvecklats för provberedning och analys inom ppb (μg/kg) spårintervallet
  • förpackade i högkvalitativa behållare som passar varje produkt
  • Reagenserna produceras och buteljeras under renrumsförhållanden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7601-90-3
Molekylformel ClHO4
Molekylvikt (g/mol) 100.45
MDL-nummer MFCD00011325
InChI-nyckel VLTRZXGMWDSKGL-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-v561v90bg2, perchloric acid, perchloric acid acid by mass forbidden, perchloric acid, acs reagent, perchlorsaeure, perchloric acid, ueberchlorsaeure, hyperchloric acid, hclo4
PubChem CID 24247
ChEBI CHEBI:29221
IUPAC-namn perklorsyra
LEDER O[Cl](=O)(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perchloric Acid
Färg Färglös
Smältpunkt -18 °C
Kokpunkt 203 °C
Densitet 1,66 g/kubikcentimeter
Förpackning Poly flaska
Flampunkt 113 °C (235,4 °F)
Kvantitet 1 L
Linjär formel HClO4
Fysisk form Vätska
UN-nummer UN1873
Formel vikt 100,46 g/mol
Procent renhet 67 till 72 %
Kvalitet TraceSELECT™ Ultra
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Perchloric acid
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Amnen och blandningar som är korrosiva för metaller Kategorija 1
  • Oxiderande vätskor Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1A
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 2
Faroangivelser
  • H271-Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
  • H290-Kan vara korrosivt för metaller.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H373-Kan orsaka organskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P234-Förvaras endast i originalbehållaren.
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P284-[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Perchloric acid