Läs mer
Perchloromethyl mercaptan, 97%
Produktkod. 10153130 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10153130 5 g Glasflaska 5g
10537621 25 g Glasflaska 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10153130 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 130030050
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 594-42-3 | CCl4S | 185.87 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 594-42-3
Molekylformel CCl4S
Molekylvikt (g/mol) 185.87
MDL-nummer MFCD00037054
InChI-nyckel RYFZYYUIAZYQLC-UHFFFAOYSA-N
Synonym perchloromethyl mercaptan, perchloromethylmercaptan, clairsit, trichloromethanesulfenyl chloride, methanesulfenyl chloride, trichloro, perchloromethanethiol, perchlormethylmerkaptan, trichloromethane sulfenyl chloride, trichloromethylsulfenyl chloride, trichloromethanesulphenyl chloride
PubChem CID 11666
IUPAC-namn triklormetyltiohypoklorit
LEDER ClSC(Cl)(Cl)Cl
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perchloromethyl mercaptan
Namnnotering 97%
Färg Gult
Densitet 1.7000g/mL, 1.7
Kokpunkt 146.0°C to 148.0°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97%
Förpackning Glasflaska
Linjär formel CCl3SCl
Brytningsindex 1.5370 to 1.5410
Kvantitet 5 g
Beilstein 03,135
Formel vikt 185.88
Procent renhet 97%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Perchloromethyl mercaptan
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Akut toxicitet Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H312-Skadligt vid hudkontakt.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/och tvål.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.