Läs mer
Hecht Karl™ Exakt justerad flaska för specifik vikt
Produktkod. 10043821
Change view
Kapacitet (metrisk):
25 ml
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
10043821 25 ml
1 options
Produktkod. 10043821 Leverantör Hecht Karl™ Leverantörsnummer 42571024
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    920.00 SEK
    579.48 SEK / Paket med 1
    Save 340.52 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
Beräknad leverans: 16-11-2026
Specifika grafitetsflaskor (pyknometrar) enl. Gay-Lussac, med injordad propp.
Specifikationer
Kvantitet 1 Varje
Typ Specifik vikt flaska
Kapacitet (metrisk) 25 ml
Produkttyp Specifik vikt flaska