Läs mer
Cytiva Percoll™ Centrifugering media
Produktkod. p-4907653 Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
250 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
Produktkod. 11530734
Brand: Cytiva 17089102
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Edge
För separation av celler, subcellulära partiklar och större virus (ned till ca 70S) under skonsamma förhållanden som bevarar livsduglighet och morfologisk integritet. Cytiva™ Percoll™ Centrifugeringsmedia Percoll består av kolloidal kiseldioxid belagd med polyvinylpyrrolidon (PVP).
  • Gradienter kan antingen förformas eller spontant genereras genom centrifugering vid måttliga hastigheter i en vinkelhuvudrotor
  • Låg viskositet av media gör att cellisoleringar på förformade gradienter kan slutföras på bara några minuter med låga centrifugalkrafter (200 till 1000xG)
  • Isoosmotiska gradienter täcker genomgående en rad densiteter upp till 1,3 g/ml
  • Ogiftig, nästan kemiskt inert och fäster inte vid membran
  • Justerbar till fysiologisk jonstyrka och pH; kan buffras inom pH-intervallet 5,5 till 10,0 utan förändringar i egenskaper
  • Percoll är en silikasol med icke-dialyserbar PVP-beläggning; 15-30nm dia. pärlstorlek
Endast för in vitro-forskning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 250 ml
Innehåll och lagring 4–30 °C
För användning med (applikation) Cellisolering
Viskositet 15cP
Osmolalitet <25 mOsm/kg
Färg Färglös till svagt gul
pH 8,5 till 9,5
Produkttyp Centrifugeringsmedia
Densitet 1.135 g/mL
Form Vätska