Läs mer
Cytiva Percoll™ Media
Produktkod. 11748498 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
6 x 1 l
Förpackningsstorlek:
6 L
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11748498 6 x 1 l 6 L
1 options
Produktkod. 11748498 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17089109
 Begränsad artikel
I lager
Välreferat media för densitetsgradientcentrifugering av celler, virus och subcellulära partiklar. Cytiva™ Percoll™ Media består av kolloidal kiseldioxid belagd med polyvinylpyrrolidon (PVP).
  • Består av kolloidal kiseldioxid belagd med polyvinylpyrrolidon (PVP)
  • Används för separation av celler, subcellulära partiklar och större virus under skonsamma förhållanden som bevarar cellernas livskraft och morfologiska integritet
  • Densitetsgradientmedium med låg viskositet minskar erforderlig centrifugalkraft
  • Ogiftig för celler
  • Kompatibel med jonstyrka och pH
  • Gradienter kan antingen förformas eller skapas genom centrifugering vid måttliga hastigheter i en vinkelhuvudrotor
  • Gradienter är iso-osmotiska genomgående och täcker en rad densiteter upp till 1,3 g/ml
  • Buffrad inom pH-området 5,5 till 10,0 utan några förändringar i egenskaper
  • Konduktivitet (mS/m): max. 100
  • Osmolalitet (mOsm/kg H2O ): max. 25
  • Viskositet (cP): max 15
Beställningsinfo
Finns i lättöppnade, återförslutningsbara 250 ml och 1 L flaskor
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 6 x 1 l
Innehåll och lagring 4–30 °C
För användning med (applikation) Cellisolering
Viskositet 15cP
Endotoxinnivå <0,12 EU/ml
Osmolalitet <25 mOsm/kg
Färg Färglös till svagt gul
pH 8,5 till 9,5
Produkttyp Centrifugeringsmedia
Densitet 1.135 g/mL
Form Vätska