Beskrivning
Centrifugering av Percoll™ resulterar i spontan bildning av en densitetsgradient på grund av heterogeniteten av partikelstorlekar i mediet. Percoll™ kan användas för bildning av gradienter antingen genom användning av konventionella gradientblandare eller genom höghastighetscentrifugering. I det senare fallet kan provet förblandas med mediet och sedan separeras på den gradient som skapas in situ. På detta sätt kan gradientbildning och provseparation uppnås i en enda operation.
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 65455-52-9 |
| Densitet | 1.128g/mL (Lit.) |
| Kvantitet | 100 mL |
| Viskositet | Record cp at 20°C |
| Fysisk form | Vätska |