Läs mer
Cytiva Percoll™ PLUS Centrifugering Media
Produktkod. 11500744 Handla allt Cytiva Produkter
Change view
Kvantitet:
250 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11500744 250 ml 250ml
10166144 1 l 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11500744 Leverantör Cytiva Leverantörsnummer 17544502
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Lågt endotoxinreagens för densitetsgradientcentrifugering av celler, virus och subcellulära partiklar. Cytiva™ Percoll™ PLUS Centrifugering Media är giftfritt, visar låg viskositet och är idealiskt för densitetsgradienter.
  • Gradienter kan antingen förformas eller spontant genereras genom centrifugering vid måttliga hastigheter i en vinkelhuvudrotor
  • Låg viskositet av media gör att cellisoleringar på förformade gradienter kan slutföras på bara några minuter med låga centrifugalkrafter (200 till 1000xG)
  • Isoosmotiska gradienter täcker genomgående en rad densiteter upp till 1,3 g/ml
  • Ogiftig, nästan kemiskt inert och fäster inte vid membran
  • Justerbar till fysiologisk jonstyrka och pH; kan buffras inom pH-intervallet 5,5 till 10,0 utan förändringar i egenskaper
  • Silikasol belagd med kovalent kopplad silan; 15-30nm dia. pärlstorlek
  • Låga endotoxinnivåer (max. 2 EU/ml); väl lämpad för cellseparation i kliniska forskningsapplikationer
Endast för in vitro- forskning.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kvantitet 250 ml
Innehåll och lagring 4–30 °C
För användning med (applikation) Cellisolering
Viskositet 15cP
Endotoxinnivå 2 EU/ml
Osmolalitet <30 mOsm/kg
Färg Färglös till svagt gul
pH 8,9 till 9,9
Produkttyp Centrifugeringsmedia
Densitet 1.135 g/mL
Form Vätska