Läs mer
Cytiva Percoll™ PLUS Centrifugering Media
Handla allt Cytiva Produkter
Kvantitet:
250 ml
1 l
Förpackningsstorlek:
1 L
250ml
Beskrivning
- Gradienter kan antingen förformas eller spontant genereras genom centrifugering vid måttliga hastigheter i en vinkelhuvudrotor
- Låg viskositet av media gör att cellisoleringar på förformade gradienter kan slutföras på bara några minuter med låga centrifugalkrafter (200 till 1000xG)
- Isoosmotiska gradienter täcker genomgående en rad densiteter upp till 1,3 g/ml
- Ogiftig, nästan kemiskt inert och fäster inte vid membran
- Justerbar till fysiologisk jonstyrka och pH; kan buffras inom pH-intervallet 5,5 till 10,0 utan förändringar i egenskaper
- Silikasol belagd med kovalent kopplad silan; 15-30nm dia. pärlstorlek
- Låga endotoxinnivåer (max. 2 EU/ml); väl lämpad för cellseparation i kliniska forskningsapplikationer
Endast för in vitro- forskning.
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 250 ml |
| Innehåll och lagring | 4–30 °C |
| För användning med (applikation) | Cellisolering |
| Viskositet | 15cP |
| Endotoxinnivå | 2 EU/ml |
| Osmolalitet | <30 mOsm/kg |
| Färg | Färglös till svagt gul |
| pH | 8,9 till 9,9 |
| Produkttyp | Centrifugeringsmedia |
| Densitet | 1.135 g/mL |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Faroangivelser
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- UNKNOWN ACUTE-1.5 procent av blandningen utgörs av beståndsdelar med okänd akut toxicitet.
- UNKNOWN AQUATIC-Innehåller 1.5% beståndsdelar vars farlighet för vattenmiljön är okänd.