Läs mer
Väteperoxidlösning, PERDROGEN™ 30 % H2O2 H2O2 (vikt/vikt) puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur., Honeywell Fluka™
Produktkod. 15603490 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Kvantitet:
500 mL
1 L
5 L
6 x 1 L
Förpackningsstorlek:
1 L
5 L
500ml
Paket med 6
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 15603490
Brand: Honeywell-Fluka 316425L
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
PERDROGEN™ 30 % H2O2 H2O2 (vikt/vikt) puriss. pa, Reag. ISO, Reag. Ph. Eur.
Honeywell ACS-lösningsmedel för allmänt laboratoriebruk är:
  • en prisvärd lösning för applikationer som HPLC i preparativ skala, rengöring och organisk syntes
  • lämplig för mindre krävande tillämpningar som rutinmässig isokratisk HPLC
  • variationer och minskade problem som kan spåras till lösningsmedelskontamination
  • alla lösningsmedel är testade enligt ACS allmänna användningsspecifikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7722-84-1
Molekylformel H2O2
Molekylvikt (g/mol) 34.014
MDL-nummer MFCD00011333
InChI-nyckel MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxydol, perhydrol, superoxol, interox, hydrogen dioxide, inhibine, peroxaan, albone, hioxyl, kastone
PubChem CID 784
ChEBI CHEBI:16240
IUPAC-namn väteperoxid
LEDER OO
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Hydrogen Peroxide Solution
Namnnotering Reag. Ph. Eur. reag. ISO
UN-nummer 2014
Beilstein 3587191
Koncentration 30% (w/w)
Formel vikt 34.01g/mol
Kvalitet puriss. pa
Ångtryck 23.3mmHg (30°C)
Kvantitet 5 L
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • PERDROGEN 30% H2O2 (w/w)
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P308+P313-Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: hydrogen peroxide solution