missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Peretinoin, TRC

Produktkod. 30425481
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30425481 5 mg
30411186 50 mg
30418095 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30425481 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2861205MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiska identifierare

CAS 81485-25-8
Molekylformel C20H30O2
Molekylvikt (g/mol) 302.45
Synonym (2E,4E,6E,10E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2,4,6,10,14-hexadecapentaenoic Acid, (all-E)-3,7,11,15-Tetramethyl-2,4,6,10,14-hexadecapentaenoic Acid, 4,5-Didehydrogeranyl Geranoic Acid, Acyclic Retinoid, E 5166, NIK 333, Polyprenoic Acid, All-trans-3,7,11,15-Tetramethyl-2,4,6,10,14-hexadecapentaenoic Acid
IUPAC-namn (2E,4E,6E,10E)-3,7,11,15-tetramethylhexadeca-2,4,6,10,14-pentaenoic acid
LEDER CC(=CCC\C(=C\CC\C(=C\C=C\C(=C\C(=O)O)\C)\C)\C)C

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Peretinoin
Kvantitet 5 mg
InChI formel InChI=1S/C20H30O2/c1-16(2)9-6-10-17(3)11-7-12-18(4)13-8-14-19(5)15-20(21)22/h8-9,11,13-15H,6-7,10,12H2,1-5H3,(H,21,22)/b14-8+,17-11+,18-13+,19-15+
Formel vikt 302.2246
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.