Läs mer
Honeywell™ PERFEKT CUTTING™ Diamanthandskar
Produktkod. 15826775
Change view
Storlek:
6
7
8
9
10
11
Förpackningsstorlek:
1 par
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
15826775 8 1 par
15806775 6 1 par
15816775 7 1 par
15836775 9 1 par
15846775 10 1 par
15856775 11 1 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 15826775 Leverantör Honeywell™ Leverantörsnummer 233224508
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    300.81 SEK
    159.70 SEK / 1 par
    Save 141.11 SEK
    46% Av
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Honeywell™ PERFEKT CUTTING™ Diamanthandskar för hantering av vassa delar i torr eller fet miljö.
  • Vit Dyneema™ Diamant/lycra™ stickad handske
  • Svart polyuretanbeläggning på handflatan och fingertopparna
  • Sticktekniken hjälper till att få en handske som sitter tätt efter handen och god fingerfärdighet
  • Handsken erbjuder maximal komfort och extra stabilitet
  • Den coola Dyneema™ diamanttouch ger en extra känsla av komfort
  • Den täta stickningen (mått 13) ger handsken perfekt stöd, begränsar inträngningen av smuts och ger en bra touch
  • Handskens ventilerade baksida optimerar dess andningsförmåga
  • De Dyneema™ diamond/lycra™ gänga ger enastående egenskaper mot skärsår
  • Polyuretanbeläggningen vid handflatan och fingertopparna ger enastående nötningsbeständighet
  • Dess vita färg förbättrar handskens hygien och renhet
  • Den svarta beläggningen möjliggör arbete i en lätt smutsad miljö
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad EN 420-2003 EEC Grundläggande standarder, EN 388-2003 Mekaniska faror
Beskrivning 13 gauge
Färg Vitt, Grå
Material Polyuretan, Lycra
Storlek 8
Längd (metrisk) 23.5 cm