Läs mer
Honeywell Safety Products™ Perfekt Poly™ Fingerhandskar
Produktkod. 11891741
Change view
Storlek:
6
7
8
Förpackningsstorlek:
10 par
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek Förpackningsstorlek
11891741 8 10 par
11871741 6 10 par
11881741 7 10 par
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11891741 Leverantör Honeywell Safety Products™ Leverantörsnummer 223224008
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    600.60 SEK
    168.43 SEK / 10 par
    Save 432.17 SEK
    71% Av
Beräknad leverans: 14-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Vita stickade handskar i polyamid med polyuretanbelagda fingertoppar ger fingerfärdighet, en åtsittande passform och bra grepp för precisionsarbete. Honeywell Safety Products™ Perfekt Poly™ Fingerhandskar är stickade för andningsförmåga och komfort och erbjuder utmärkt nötnings- och rivstyrka.
  • Vit stickad handske i polyamid som inte fäller sig, lämpar sig för precisionsarbete.
  • Lämplig för hantering av fina produkter i torr miljö.
  • Utmärkt nötnings- och rivmotstånd.
  • Silikonfri och lämplig för målningsmiljöer.
  • Vit polyuretanbeläggning på fingertopparna för bra grepp.
  • Tight stickning ger komfort, stöd, fingerfärdighet, beröring och begränsar smutspenetrering.
  • Ventilerad rygg och handflata optimerar andningsförmågan.
  • Elastisk handled.
  • Vit färg förbättrar handskens hygien och renhet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE-KATEGORI I Mindre risker, EN 420-2003 Grundstandard, EG-kategori PPE 1, EC-certifikatnummer Autocertifiering
Klassificering Skicklighet: 5
Belagt område Fingrar
Beskrivning Mätare 15
Beläggningsmaterial Polyuretan
Färg Vitt
Material Polyuretan, Polyamid
Produkttyp Handskar
Storlek 8
För användning med (applikation) Bil-, flyg- och allmännyttiga industrier
Inkluderar Elastisk handled
Kvantitet 10 Par/PK
Längd (metrisk) 23 cm