Läs mer
Honeywell™ PERFEKT POLY™ PU First Grey Gloves
Storlek:
6
7
8
9
Förpackningsstorlek:
1 par
Varje
Beskrivning
- Grå stickad handske i polyamid
- Grå polyuretanbeläggning vid handflatan och fingertopparna
- Sticktekniken hjälper till att få en handske som sitter tätt efter handen, med god fingerfärdighet
- Handsken erbjuder maximal komfort och extra stabilitet
- Den täta stickningen ger handsken perfekt stöd, begränsar inträngningen av smuts och ger en bra touch
- Den ventilerade ryggen och PU-beläggningen optimerar handskens andningsförmåga
- Polyamid med sin polyuretanbeläggning ger utmärkt nötnings- och rivhållfasthet
- PU-beläggningen säkerställer ett bra grepp
- Polyamiden lämpar sig inte för precisionsarbete
- Handskarna är certifierade som silikonfria för att säkerställa deras användning i målningsmiljö
- Grå färg gör den mer smutssäker, vilket säkerställer en längre livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | EN 420-2003 Grundstandard, EN 388-2016 Mekanisk risk |
| Beskrivning | Stickad beläggning, 13 gauge |
| Beläggningsmaterial | Polyuretan |
| Färg | Grå |
| Material | Polyamid |
| Storlek | 7 |
| Längd (metrisk) | 25 cm |