Läs mer
Liebherr™ Perfection högvolyms upprättstående laboratoriekylskåp med rostfritt stål-inre och glasdörr
Produktkod. 30178706 Handla allt Liebherr Appliances Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk):
480 l
Produktkod. Kapacitet (metrisk)
30178706 480 l
1 options
Produktkod. 30178706 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer SRPVH6511
Driv din forskning inom förnybar energi
Använd kampanjkoden 28029
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Upprätt laboratoriekylskåp som är säkert, exakt och energieffektivt, och uppfyller DIN 13277-kraven.
  • Högvolyms glasdörr upprätt labbkylskåp, inreach-in
  • Temperaturområde 0 °C till 16 °C, ±2 K temperaturstabilitet testad till EN60068-3
  • Vit exteriör, inredning i rostfritt stål, fläktassisterad kylning.
  • Köldmedium R 600a, anslutningsklassning 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
  • Glasdörrar optimerade för förbättrad visningsyta ger en bättre översikt över innehållet
  • Energieffektivitet optimerad för lägre driftskostnader och för att hjälpa till att uppnå användarnas hållbarhetsmål
  • DIN 13277 uppfyller DIN 13277
  • Intuitivt användargränssnitt med 2,4 tum tryck- och svepfärgdisplay, 0,1 °C-upplösning och lösenordsknapplås ger också användbar utökad multifunktionalitet, t.ex. underhållstimer, kalibreringsfunktion med mera.
  • Anslutning: Integrerat LAN/WLAN-gränssnitt och datalogger med USB-port för att passa varierande krav för förenklad datalagring, temperaturkontroll och larmhantering
  • 12 mm åtkomstport för extern temperaturprob, +2 °C frysskyddsfunktion
  • Maximal innehållssäkerhet: larm med batteribackup (12 timmar) omedelbart vid strömavbrott, larmhistorik (10 händelser) och datalogger med realtidsklocka.
  • Interiör LED-belysning, tak och full höjd, säkerställer god sikt över innehållet i denna stora apparat
  • Elektroniskt dörrlås med fjärrkontroll, reversibla gångjärn, självstängande dörr med 90° i dwell-läge
  • 60 kg hylllast
  • Utrustad med 100 mm hjul, med bromsar på de två fram, för att underlätta flytt av enheten
  • 5-årigt förlängd garanti finns tillgängligt i utvalda länder
Specifikationer
Typ Kylskåp
Kapacitet (engelska) 126,8 gal.
Kapacitet (metrisk) 480 l
Temperaturområde 0 °C till 16 °C
Temperaturupplösning 0.1 K
Temperatursensor PT1000
Temperaturstabilitet ±2°K
Kylmedel R 600a
Dörr stil Självstängande glas med lås
Antal dörrar 1
Gångjärnssida Vänster eller höger
Hyllor 4
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE
Stil Upprätt
Visa Högkontrast 2,4 tum Color Touch och Swipe Display
Hjul 100 mm diameter hjul
Färg Vitt
Kondensor typ Underhållslåg tråd-på-rör med tvättbart filter
Kontrolltyp Digital styrenhet
Hamnar 1 x 12 mm diameter åtkomstport
Garanti 2 års reservdelar och arbete, 5 år valfri förlängd garanti
Avfrosta Automatisk hetgas-avfrostning
Belysning LED-tak och fullhöjd vertikal
Övervakningsalternativ SmartCoolingHub
Åtkomstsäkerhet Elektroniskt dörrlås med fjärrkontroll
Anslutningsmöjligheter WiFi/LAN-modul integrerad
Kompressor CFC-fri
Amperage 4 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1, enfas
Energianvändning 313 kWh/a
Gröna funktioner Naturligt kylmedel, ultraenergieffektivt, Ecovadis Gold