Läs mer
Liebherr™ Perfection högvolyms upprättstående laboratoriekylskåp med rostfritt stål-inre
Handla allt Liebherr Appliances ProdukterBeskrivning
- Högvolym upprätt labbkylskåp, räcker in
- Temperaturområde -2 °C till +16 °C, ±2 K temperaturstabilitet testad till EN60068-3
- Vit exteriör, inredning i rostfritt stål, fläktassisterad kylning.
- Köldmedium R 600a, anslutningsklassning 4,0 A, 220-240V/50/1-ph
- Energieffektivitet optimerad för lägre driftskostnader och för att hjälpa till att uppnå användarnas hållbarhetsmål
- DIN 13277 uppfyller DIN 13277
- Intuitivt användargränssnitt med 2,4 tum tryck- och svepfärgdisplay, 0,1 °C-upplösning och lösenordsknapplås ger också användbar utökad multifunktionalitet, t.ex. underhållstimer, kalibreringsfunktion med mera.
- Anslutning: Integrerat LAN/WLAN-gränssnitt och datalogger med USB-port för att passa varierande krav för förenklad datalagring, temperaturkontroll och larmhantering
- 12 mm åtkomstport för extern temperaturprob, +2 °C frysskyddsfunktion
- Maximal innehållssäkerhet: larm med batteribackup (12 timmar) omedelbart vid strömavbrott, larmhistorik (10 händelser) och datalogger med realtidsklocka.
- Interiör LED-belysning, tak och full höjd, säkerställer god sikt över innehållet i denna stora apparat
- Elektroniskt dörrlås med fjärrkontroll, reversibla gångjärn, självstängande dörr med 90° i dwell-läge
- 60 kg hylllast
- Utrustad med 100 mm hjul, med bromsar på de två fram, för att underlätta flytt av enheten
- 5-årigt förlängd garanti finns tillgängligt i utvalda länder
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kylskåp |
| Kapacitet (engelska) | 126,8 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 480 l |
| Temperaturområde | -2 °C till +16 °C |
| Temperaturupplösning | 0.1 K |
| Temperatursensor | PT1000 |
| Temperaturstabilitet | ±2°K |
| Kylmedel | R 600a |
| Dörr stil | Solid vändbar självstängande med lås |
| Antal dörrar | 1 |
| Show More |