Beskrivning
- Underbänks glasdörr till apotekskylskåp, DIN 13277-godkänd, bredd 600 mm, bruttokapacitet 137 L
- Temperatur inställd på +5 °C, vit utsida, kommersiell kvalitet formgjuten polystirol-invändighet, fläktassisterad kylning
- Köldmedium R 600a, anslutningsklassning 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, ultraeffektiv, energiförbrukning 187 kWh/a
- Nettokapacitet på 97 l
- 3 vitlackerade trådhyllor
- Digital kontroll med 2,4 tum touchsvep & färgdisplay och 0,1 °C upplösning, lösenord för knappalås
- Anslutning: Integrerat LAN/WLAN-gränssnitt och integrerad datalogger med USB-port
- Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
- Avancerade optiska larm och larmhistorik med min/max-temperaturer, varaktighet osv.
- Vertikal LED på vänster vägg med invändig belysning
- Elektroniskt dörrlås med fjärrkontroll, vändbara gångjärn, självstängande dörr med 90° i uppskjutningsläge, antimikrobiellt spakhandtag
- 45 kg hyllbelastning
- 5-årigt förlängd garanti finns tillgängligt i utvalda länder
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Apotekskylskåp |
| Kapacitet (engelska) | 36 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 137 L |
| Temperaturområde | 5 °C |
| Temperaturupplösning | Visning 0,1 °C |
| Temperatursensor | PT1000 |
| Temperaturstabilitet | ±2 K |
| Kylmedel | R 600a |
| Dörr stil | Självstängande glas med lås |
| Antal dörrar | 1 |
| Visa mer |