Läs mer
Liebherr™ Perfection underbänks labbfrys med lådor
Produktkod. 30464314 Handla allt Liebherr Appliances Produkter
Change view
Kapacitet (engelska):
27,2 gal.
Produktkod. Kapacitet (engelska)
30464314 27,2 gal.
1 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 30464314 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer SFTVH1501
Årets sista erbjudanden på utrustning
Använd kampanjkoden 28000
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 13-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Underbench Lab Freezer är säker, noggrann och extremt energieffektiv frysförvaring av temperaturkänsliga produkter, Liebherr™ fullt utrustad för laboratorieapplikationer med Liebherr byggkvalitet du kan lita på.
  • Underbänks-labbfrys, bredd 600 mm, bruttokapacitet 103 L
  • Temperaturområde -9 / -35 °C, +/- 5 °C temperaturstabilitet testad till EN60068-3
  • Problemfri NoFrost-teknik: ULtraeffektiv varmgas automatisk avfrostning fläktassisterad kylning
  • Vit exteriör, kommersiell kvalitets formgjuten polystirolinteriör
  • Köldmedium R 290, anslutningsklassning 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, energiförbrukning 180 kWh/a
  • Nettokapacitet på 59 l
  • 3 genomskinliga fryslådor
  • Digital kontroll med 2,4 tum tryck- och svepfärgvisning och 0,1 °C-upplösning, lösenord för knappsatslås
  • Anslutning: Integrerat LAN/WLAN-gränssnitt och integrerad datalogger med USB-port
  • Dörrlås, vändbara gångjärn, antimikrobiellt spakhandtag
  • 40 kg hylllast
Specifikationer
Typ Labbfrys
Kapacitet (engelska) 27,2 gal.
Kapacitet (metrisk) 103 L
Temperaturområde -9 °C till -35 °C
Temperaturupplösning Visning 0,1 °C
Temperatursensor PT1000
Temperaturstabilitet ±5 K
Dörr stil Vändbar, självstängande, monterad lås
Antal dörrar 1
Dörrmaterial Vitt pulverlackerat stål
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Kammarmaterial Polystyren
Interiör Kommersiell formpressad polystyrol
Hyllor 2
Lådor 3 genomskinliga fryslådor
Antal lådor 3
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Stil Underbänk
Visa Färgdisplay i dörren
Färg Vitt
Kondensor typ Lågunderhålls-bakväggstråd-på-rör
Kontrolltyp 2,4 tum Tryck och svep färgdisplay i dörren
För användning med (applikation) Förvaring av temperaturkänsliga produkter
Hamnar 1 x 10 mm
Produktlinje Vetenskaplig perfektion
Garanti 1 års delar och arbete
Avfrosta Automatisk
Modell SFTvh 1501
Övervakningsalternativ Analog, Ethernet, Liebherr Smart Monitoring
Anslutningsmöjligheter LAN/WiFi ingår
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1, enfas
Wattal 80 W
Energianvändning 187 kWh/a
Gröna funktioner Låg energiförbrukning
Kompressor CFC-fri
Kylmedel R 600a
Fraktvikt (metrisk) 42 kg