Läs mer
Liebherr™ Perfection underbänksapotekskyl
Produktkod. 30464311 Handla allt Liebherr Appliances Produkter
Change view
Lådor:
Ej inkluderad
Produktkod. Lådor
30464311 Ej inkluderad
1 options
Produktkod. 30464311 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer HMTVH1501
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 19-11-2026
För säker, noggrann och ultraenergieffektiv förvaring av temperaturkänsliga apoteksprodukter Liebherr™ är Underbench Pharmacy Fridge fullt utrustat för apoteksapplikationer med Liebherr byggkvalitet du kan lita på.
  • Underbänks apotekskylskåp, DIN 13277-godkänd, bredd 600 mm, bruttokapacitet 134 L
  • Temperatur inställd på +5 °C, vit utsida, kommersiell kvalitet formgjuten polystirol-invändighet, fläktassisterad kylning
  • Köldmedium R 600a, anslutningsklass 2,0 A, 220-240V/50/1-ph, ultraeffektiv, energiförbrukning 111 kWh/a
  • 97 L nettokapacitet
  • 3 vitlackerade trådhyllor
  • Digital kontroll med 2,4 tum Touch- och svepfärgdisplay och 0,1 °C upplösning, lösenordslås på knappsatsen
  • Anslutning: Integrerat LAN/WLAN-gränssnitt och integrerad datalogger med USB-port
  • Åtkomstport för extern temperatursond, extra säkerhetstermostat
  • Avancerade optiska larm och larmhistorik med min/max-temperaturer, varaktighet osv.
  • Vertikal LED på vänster vägg med invändig belysning
  • Elektroniskt dörrlås med fjärrkontroll, vändbara gångjärn, självstängande dörr med 90° i uppskjutningsläge, antimikrobiellt spakhandtag
  • 5-årigt förlängd garanti finns tillgängligt i utvalda länder
Specifikationer
Typ Apotekskylskåp
Kapacitet (engelska) 35,4 gal.
Kapacitet (metrisk) 134 L
Temperaturområde 5 °C
Temperaturupplösning Visning 0,1 °C
Temperatursensor PT1000
Temperaturstabilitet ±2 K
Kylmedel R 600a
Dörr stil Solid vändbar självstängande med lås
Antal dörrar 1
Dörrmaterial Vitt pulverlackerat stål
Lådor Ej inkluderad
Hyllor 3 plastbelagt rutnät
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Vit pulverlackerad
Interiör Kommersiell formpressad polystyrol
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE, DIN 13277
Stil Underbänk
Visa Färgdisplay i dörren
Färg Vitt
Kondensor typ Lågunderhålls-bakväggstråd-på-rör
Kontrolltyp 2,4 i touch och svep färgdisplay i dörren
För användning med (applikation) Förvaring av temperaturkänsliga medicinska produkter
Hamnar 1 x 12 mm
Produktlinje Vårdperfektion
Garanti 2 års reservdelar och arbete, 5 år valfri förlängd garanti
Avfrosta Automatisk: tidsbegränsad utanför cykeln
Belysning LED-vertikal remsa
Modell HMFvh 1501
Övervakningsalternativ Inbyggd temperatur- och larmloggning, USB export
Kompressor CFC-fri
Amperage 2,0 A
Pluggtyp CEE 7/7
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fas 1, enfas
Wattal 50 W
Energianvändning 111 kWh/a
Gröna funktioner Låg energiförbrukning
Fraktvikt (metrisk) 37 kg