Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Säker, exakt och ultraenergieffektiv frysförvaring av temperaturkänsliga produkter, den Liebherr™ upprätt labbfrys är fullt utrustad för labbapplikationer med Liebherr™ byggkvalitet som du kan lita på. EN 60068-3 temperaturkartläggning och integrerat WiFi/LAN-gränssnitt.
Upprättstående labbfrys med lådor.
Reach-in, 1-sektion.
Bredd: 600 mm
Bruttokapacitet: 273 L
Vit exteriör, kommersiell kvalitet gjuten polystyrol insida.
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our
Privacy Policy.