Läs mer
Liebherr™ Perfection Upprätt kyl/frys för vetenskapligt bruk
Produktkod. 30002896 Handla allt Liebherr Appliances Produkter
Change view
Kapacitet (metrisk) Kylskåp:
272 l
284 l
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet (metrisk) Kylskåp
30002896 284 l
30002894 272 l
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Produktkod. 30002896 Leverantör Liebherr™ Leverantörsnummer SCFVH4032
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59044.54 SEK
    49056.05 SEK / Paket med 1
    Save 9988.49 SEK
    16% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 20-11-2026
Tillgänglighet och beräknat leveransdatum gäller standardutrustning. Om fabriksmonterade tillval, anpassningar eller tjänster krävs, vänligen begär en offert eller kontakta din kundansvarige, eftersom leveranstiderna kan variera.
Säker, exakt och ultraenergieffektiv kyl/frysförvaring av temperaturkänsliga produkter Liebherr™ upprätt labbkyl/Ffeezer är fullt utrustad för labbapplikationer med Liebherr™ byggkvalitet som du kan lita på. EN 60068-3 temperaturkartläggning och integrerat WiFi/LAN-gränssnitt.
  • Upprätt labbkyl-frys, inåtsträckning.
  • 1-sektion, bredd 600 mm
  • Fläktassisterad kylning
  • Fryssektion: NoFrost med automatisk avfrostning
  • Fryslådor: enkel produkthantering, maximal energieffektivitet och minimal temperaturvariation
  • Digital kontroll med 2,4 tum Pek- och svepfärgdisplay, och 0,1 °C upplösning med lösenord på knappsatsen.
  • Anslutning: Integrerat LAN/WLAN-gränssnitt och integrerad datalogger med USB-port.
  • Åtkomstport för externa sensorer, extra säkerhetstermostat.
  • Larmhistorik med min/max temperaturer, varaktighet etc.
  • Dörrlås, vridbara gångjärn, självstängande dörrar med 90° i dwell-läge, antimikrobiella spakhandtag.
  • 5-årigt förlängd garanti finns tillgängligt i utvalda länder
Specifikationer
Typ Kombinerad kyl och frys
Kapacitet (metrisk) Frys 112 L
Kapacitet (metrisk) Kylskåp 284 l
Temperaturområde (frys) -9 °C till -30 °C
Temperaturområde (kylskåp) 3 °C till 16 °C
Temperaturstabilitet Kylskåp:± 2 K, Frys:± 5 K
Dörr stil Glas (kylskåp), Fast (frys)
Antal dörrar 2 (2 fack)
Lådor 3 fryslådor
Hyllor 4
Kompressor CFC-fri
Avfrosta Cykel (kylskåp), automatisk (frys)
Övervakningsalternativ Trådlös
Dataloggning ombord Ja
Kylmedel R 600a
Skåpsmaterial Reptåligt målat stål
Exteriör finish Pulverlackerat stål
Certifikat och efterlevnad ISO 9001, ISO 14001, CE, EcoVadis guld
Stil Upprätt
Visa 2,4 tum Peka och svep färgskärmen i dörren
Hjul Nej
Färg Vitt
Kondensor typ Lågt underhållsarbete på bakvägg Wire-on-rör
Belysning LED
Hamnar En 10 mm port
Garanti 2 års reservdelar och arbete, 5 år valfri förlängd garanti
Energianvändning 409 kWh/a
Amperage 2,0 A
Spänning 220/240 V
Frekvens 50 Hz
Fraktvikt (metrisk) 103 kg