Läs mer
Liebherr™ Perfection Upprätt kyl/frys för vetenskapligt bruk
Kapacitet (metrisk) Kylskåp:
272 l
284 l
Beskrivning
- Upprätt lab kyl-frys, räckvidd.
- 1-sektion, bredd 600 mm
- Fläktstödd kylning
- Frysdel: NoFrost med automatisk avfrostning
- Fryslådor: enkel produkthantering, maximal energieffektivitet och minimala temperaturfluktuationer
- Digital handkontroll med 2,4 tums färgskärm med touch och svep °och 0,1 C upplösning med lösenordslås.
- Anslutning: Integrerat LAN/WLAN-gränssnitt och integrerad datalogger med USB-port.
- Åtkomstport för externa sensorer, extra säkerhetstermostat.
- Larmhistorik med min/max temperaturer, varaktighet etc.
- Dörrlås, vändbara gångjärn, självstängande dörrar med 90° uppehållsläge, antimikrobiella spakhandtag.
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Kombinerad kyl och frys |
| Kapacitet (metrisk) Frys | 112 L |
| Kapacitet (metrisk) Kylskåp | 272 l |
| Temperaturområde (frys) | -9 °C till -30 °C |
| Temperaturområde (kylskåp) | 3 °C till 16 °C |
| Temperaturstabilitet | Kylskåp:± 2 K, Frys:± 5 K |
| Dörr stil | Självstängande |
| Antal dörrar | 2 (2 fack) |
| Lådor | 3 fryslådor |
| Hyllor | 4 |
| Visa mer |