Läs mer
Perfluoro-1,2-dimetylcyklobutan, 97 %, återstoden 1,3-isomer, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11329385
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11329385 100 g 100g
11319385 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11329385 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16757.22
Request Bulk or Custom Format
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Perfluoro-1,2-dimetylcyklobutan fungerar som en ligand för Suzuki-koppling. Det är involverat i den infraröda multipelfotonnedbrytningsstudien av dess nedbrytningsprodukter som induceras av den transversella exciterade atmosfäriska tryckpulsade koldioxidlasern (TEA CO2laser) bestrålning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Perfluoro-1,2-dimetylcyklobutan fungerar som en ligand för Suzuki-koppling. Det är involverat i den infraröda multipelfotonnedbrytningsstudien av dess nedbrytningsprodukter som induceras av den transversella exciterade atmosfäriska tryckpulsade koldioxidlasern (TEA CO2laser) bestrålning.
Löslighet
Oblandbar med vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.starka syror och starka baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2994-71-0
Molekylformel C6F12
Molekylvikt (g/mol) 300.05
MDL-nummer MFCD00013737
InChI-nyckel RBTROQHBNLSUTL-UHFFFAOYNA-N
Synonym Dodecafluorodimethylcyclobutane
PubChem CID 12789874
LEDER FC(F)(F)C1(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro-1,2-dimethylcyclobutane
Smältpunkt -32°C
Densitet 1.62
Kokpunkt 45°C
Anteckningar om analysprocent återstoden 1,3-isomer
Brytningsindex 1.254
Kvantitet 100 g
Löslighetsinformation Immiscible with water.
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,4-hexafluoro-3,4-bis(trifluormetyl)cyklobutan
Formel vikt 300.05
Procent renhet 97%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.