Läs mer
Perfluoro-1,3,5-trimetylcyklohexan, blandning av isomerer, tek., Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11497044
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11497044 50 g 50g
11487044 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11497044 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21500.18
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-11-2026
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Den finner sin tillämpning i karakteriseringen av icke-vattenfas vätske/spårämne-interaktion till stöd för ett vadoszonuppdelande interwell-spårtest.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den finner sin tillämpning i karakteriseringen av icke-vattenfas vätske/spårämnesinteraktion till stöd för
ett vadoszonuppdelande interwell-spårtest.
Löslighet Ej blandbar eller svår att
blanda i vatten.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 374-76-5
Molekylformel C9F18
Molekylvikt (g/mol) 450.07
MDL-nummer MFCD00066614
InChI-nyckel MGOFOLPXKULBGG-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane, 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris trifluoromethyl cyclohexane, acmc-1ajc4, nonafluoro-1,3,5-tris-trifluoromethyl-cyclohexane, 1,2,2,3,4,4,5,6,6-nonafluoro-1,3,5-tris trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane,1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-2,4,6-tris trifluoromethyl, 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonakis fluoranyl-2,4,6-tris trifluoromethyl cyclohexane
PubChem CID 2776392
IUPAC-namn 1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluor-2,4,6-tris(trifluormetyl)cyklohexan
LEDER C1(C(C(C(C(C1(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro-1,3,5-trimethylcyclohexane
Namnnotering Blandning av isomerer
Smältpunkt -68 °C
Densitet 1.888
Kokpunkt 125 °C till 128 °C
Brytningsindex 1.297
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Inte blandbar eller svår att blanda i vatten.
Formel vikt 450.07
Kvalitet Teknisk
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.