Läs mer
Perfluoro(1,3-dimethylcyclohexane), tech. 80%, remainder other fluorocarbons, Thermo Scientific™
Produktkod. 11377575
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11377575 100 g 100g
11367575 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11377575 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L05726.22
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 335-27-3
Molekylformel C8F16
Molekylvikt (g/mol) 400.062
MDL-nummer MFCD00001469
InChI-nyckel LOQGSOTUHASIHI-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluoro-1,3-dimethylcyclohexane, perfluoro 1,3-dimethylcyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl cyclohexane, cyclohexane, perfluoro-1,3-dimethyl, cyclohexane, 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis trifluoromethyl, cyclohexane, decafluoro-1,3-bis trifluoromethyl, hexadecafluoro 1,3-dimethylcyclohexane, flutec pp3, acmc-1cjoy
PubChem CID 78975
IUPAC-namn 1,1,2,2,3,3,4,5,5,6-decafluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)cyclohexane
LEDER C1(C(C(C(C(C1(F)F)(F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F)(F)F)(C(F)(F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro(1,3-dimethylcyclohexane)
Smältpunkt -70°C
Densitet 1.828
Kokpunkt 101°C to 102°C
Anteckningar om analysprocent remainder other fluorocarbons
Brytningsindex 1.2908
Kvantitet 100 g
Beilstein 2064147
Formel vikt 400.06
Procent renhet 80%
Kvalitet Technical