Läs mer
Perfluoro-1-iododecane, 97%
Produktkod. 11434897
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434897 5 g 5g
11444897 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434897 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B21845.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 423-62-1 | C10F21I | 645.981 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 423-62-1
Molekylformel C10F21I
Molekylvikt (g/mol) 645.981
MDL-nummer MFCD00001065
InChI-nyckel UDWBMXSQHOHKOI-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorodecyl iodide, 1-iodoperfluorodecane, perfluoro-1-iododecane, henicosafluoro-10-iododecane, heneicosafluorodecyl iodide, heneicosafluoro-1-iododecane, decane, heneicosafluoro-1-iodo, iodoperfluorodecane, henicosafluorodecyl iodide, 1-iodohenicosafluorodecane
PubChem CID 67920
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-henikosafluor-10-jododekan
LEDER C(C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro-1-iododecane
Smältpunkt 63°C to 67°C
Kokpunkt 195°C to 200°C
Flampunkt None
Kvantitet 5 g
Beilstein 1810506
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 645.98
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.