Läs mer
Perfluor-1-jododekan, TRC
Produktkod. 17914975
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17914975 5 g
17902465 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17914975 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP2865305G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 423-62-1
Molekylformel C10 F21 I
Molekylvikt (g/mol) 645.978
Synonym Heneicosafluoro-1-iodo-decane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-heneicosafluoro-10-iododecane, 1-Iodoheneicosafluorodecane, 1-Iodoperfluorodecane, Heneicosafluoro-1-iododecane, Perfluorodecyl iodide
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10-henikosafluoro-10-jododekan
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)I
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro-1-iododecane
Anteckningar om renhetsgrad GC
Kvantitet 5 g
InChI formel InChI=1S/C10F21I/c11-1(12,3(15,16)5(19,20)7(23,24)9(27,28)29)2(13,14)4(17,18)6(21,22)8(25,26)10(30,31)32
Formel vikt 645.871
Procent renhet >95%