Läs mer
Perfluor-1-jodohexan, 98+%, stab. med koppar
Produktkod. 11470017
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11470017 10 g 10g
11480017 50 g 50g
11490017 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11470017 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20958.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 355-43-1 | C6F13I | 445,95 g/mol
Den används som initiator i närvaro av fac-[Ir(ppy) 3 för den fotoredoxkatalysatoraktiverade CRP av metakrylater i synligt ljusinducerad kontrollerad radikalpolymerisation av metakrylater med perfluoralkyljodid.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar Den används som initiator i närvaro av fac-[Ir(ppy) 3
för den fotoredoxkatalysatoraktiverade CRP av metakrylater i synligt ljusinducerad kontrollerad radikalpolymerisation av metakrylater med perfluoralkyljodid.
Löslighet Ej blandbar
eller svår att blanda i vatten.
Noter
Ljuskänslig. Förvaras åtskilt från ljus och oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten och placera den i ett svalt, torrt och väl ventilerat tillstånd.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 355-43-1
Molekylformel C6F13I
Molekylvikt (g/mol) 445.95
MDL-nummer MFCD00001063
InChI-nyckel BULLJMKUVKYZDJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorohexyl iodide, perfluoro-1-iodohexane, 1-iodoperfluorohexane, perfluoro-n-hexyl iodide, tridecafluorohexyl iodide, unii-a2a17jug4r, hexane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridecafluoro-6-iodo, tridecafluoro-1-iodohexane, a2a17jug4r, hexane, tridecafluoro-6-iodo
PubChem CID 67733
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6-tridekafluor-6-jodhexan
LEDER C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro-1-iodohexane
Namnnotering stabilized with copper
Smältpunkt -45°C
Densitet 2.063
Kokpunkt 117°C
Brytningsindex 1.329
Kvantitet 10 g
Beilstein 1802118
Känslighet Light sensitive
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 445.95
Procent renhet ≥98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.