Läs mer
Perfluor-1-jodonoktan, 98 %
Produktkod. 11429656
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11429656 10 g 10g
11439656 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11429656 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20207.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 507-63-1 | C8F17I | 545,965 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 507-63-1
Molekylformel C8F17I
Molekylvikt (g/mol) 545.965
MDL-nummer MFCD00001064
InChI-nyckel KWXGJTSJUKTDQU-UHFFFAOYSA-N
Synonym perfluorooctyl iodide, heptadecafluoro-1-iodooctane, 1-iodoperfluorooctane, perfluoro-n-octyl iodide, 1-iodoheptadecafluorooctane, perfluoro-1-iodooctane, perfluorooctyliodide, heptadecafluoro-n-octyl iodide, octane, 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadecafluoro-8-iodo, octane, heptadecafluoro-1-iodo
PubChem CID 10491
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8-heptadekafluor-8-jodoktan
LEDER C(C(C(C(C(F)(F)I)(F)F)(F)F)(F)F)(C(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro-1-iodooctane
Smältpunkt 25°C
Densitet 2.04
Kokpunkt 160°C to 161°C
Linjär formel CF3(CF2)7I
Brytningsindex 1.329
Kvantitet 10 g
Beilstein 1717141
Känslighet Light sensitive
Formel vikt 545.97
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.