missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic Acid Methyl Ester, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic Acid Methyl Ester |
| CAS | 39187-47-8 |
| Molekylformel | C13H3F23O5 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Propanoic acid','2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]propoxy]-','methyl ester, Propanoic acid','2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(heptafluoropropoxy)propoxy]propoxy]-','methyl ester (9CI), Methyl perfluoro-2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoate |
| InChI formel | InChI=1S/C13H3F23O5/c1-38-2(37)3(14,7(19,20)21)39-12(33,34)5(17,9(25,26)27)41-13(35,36)6(18,10(28,29)30)40-11(31,32)4(15,16)8(22,23)24/h1H3 |
| LEDER | COC(=O)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | methyl 2,3,3,3-tetrafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-[1,1,2,3,3,3-hexafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propoxy]propoxy]propanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 676.12 |
| Formel vikt | 675.9613 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?