Läs mer
Perfluoro-(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic)acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoro-(2,5,8-trimethyl-3,6,9-trioxadodecanoic)acid |
| Kvantitet | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C12HF23O5/c13-2(1(36)37,6(18,19)20)38-11(32,33)4(16,8(24,25)26)40-12(34,35)5(17,9(27,28)29)39-10(30,31)3(14,15)7(21,22)23/h(H,36,37) |
| Formel vikt | 661.9457 |