Läs mer
Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoro-2,5-dimethyl-3,6-dioxanonanoic Acid (HFPO-TA) |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9HF17O4/c10-2(1(27)28,5(14,15)16)29-9(25,26)4(13,7(20,21)22)30-8(23,24)3(11,12)6(17,18)19/h(H,27,28) |
| Formel vikt | 495.9603 |
| Procent renhet | >95% |