Läs mer
Perfluoro-2-methyl-2-pentene, 98%, Thermo Scientific™
Produktkod. 10083720 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 g
Förpackning:
Glasflaska
Förpackningsstorlek:
1g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10083720 1 g Glasflaska 1g
1 options
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 10083720 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 312400010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Regleringsinformation: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga I till EU-förordning nr 517/2014 om fluorerade växthusgaser. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro-2-methyl-2-pentene
Namnnotering 90%
CAS 1584-03-8
Färg Färglös till gul
Densitet 1.6200g/mL, 1.62
Kokpunkt 53.0°C to 61.0°C
Flampunkt −12°C
Infrarött spektrum Authentic
Analysprocentintervall 97.5% min. (GC)
Förpackning Glasflaska
Molekylformel C6F12
Linjär formel C2F5CF=C(CF3)2
MDL-nummer MFCD00015724
Kvantitet 1 g
Synonym perfluoro-2-methyl-2-pentene, perfluoro 2-methylpent-2-ene, hexafluoropropene dimer, perfluoro-2-methylpent-2-ene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-2-ene, perfluoro 2-methyl-2-pentene, nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-2-ene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl pent-4-ene, 2-pentene, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl, 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluoro-2-trifluoromethyl-2-pentene
Löslighetsinformation Solubility in water: insoluble
InChI-nyckel FAEGGADNHFKDQX-UHFFFAOYSA-N
LEDER C(=C(C(C(F)(F)F)(F)F)F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1,1,3,4,4,5,5,5-nonafluor-2-(trifluormetyl)pent-2-en
Molekylvikt (g/mol) 300.04
PubChem CID 74105
Formel vikt 300.04
Procent renhet 98%
Fysisk form Vätska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.