missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) Chloride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) Chloride |
| CAS | 72848-57-8 |
| Molekylformel | C6ClF11O2 |
| Kvantitet | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C6ClF11O2/c7-1(19)2(8,4(11,12)13)20-6(17,18)3(9,10)5(14,15)16 |
| LEDER | C(=O)(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)Cl |
| IUPAC-namn | 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy)propanoyl chloride |
| Molekylvikt (g/mol) | 348.5 |
| Formel vikt | 347.9411 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?