Läs mer
Perfluor(2-metyl-3-oxahexanoyl) fluorid, 97 %
Produktkod. 11399185
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11399185 5 g 5g
11389185 1 g 1g
11309195 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11399185 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16483.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2062-98-8 | C6F12O2 | 332,045 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2062-98-8
Molekylformel C6F12O2
Molekylvikt (g/mol) 332.045
MDL-nummer MFCD00054657
InChI-nyckel BCLQALQSEBVVAD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2,3,3,3-tetrafluoro-2-perfluoropropoxy propanoyl fluoride, undecafluoro-2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, perfluoro 2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy propanoyl fluoride, perfluoro-2-methyl-3-oxahexanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-heptafluoropropoxy, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy propanoyl fluoride, propanoyl fluoride, 2,3,3,3-tetrafluoro-2-1,1,2,2,3,3,3-heptafluoropropoxy, hfpo dimer, acmc-1cljd
PubChem CID 102740
IUPAC-namn 2,3,3,3-tetrafluoro-2-(1,1,2,2,3,3,3-heptafluorpropoxi)propanoylfluorid
LEDER C(=O)(C(C(F)(F)F)(OC(C(C(F)(F)F)(F)F)(F)F)F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro(2-methyl-3-oxahexanoyl) fluoride
Kokpunkt 54 °C till 56 °C
Flampunkt Hold (Håll)
Brytningsindex 1.3
Kvantitet 5 g
UN-nummer UN3265
Känslighet Känslig för fukt
Formel vikt 332.06
Procent renhet 97%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.