Läs mer
Perfluor (2-metyl-3-pentanon), TRC
Produktkod. 30409455
Change view
Kvantitet:
1 g
Produktkod. Kvantitet
30409455 1 g
1 options
Produktkod. 30409455 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCP9992351G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro-2-methyl-3-pentanone
CAS 756-13-8
Molekylformel C6 F12 O
Kvantitet 1 g
Synonym 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone, Dodecafluoro-2-methylpentan-3-one, Heptafluoroisopropyl pentafluoroethyl ketone, Khaldon PFK 49, L 18543, Novec 1230, Novec 649, Perfluoro(ethyl isopropyl ketone), Perfluoro-(4-methylpentan-3-one), Perfluoro-2-methyl-3-pentanone
InChI formel InChI=1S/C6F12O/c7-2(4(10,11)12,5(13,14)15)1(19)3(8,9)6(16,17)18
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F
IUPAC-namn 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluor-4-(trifluormetyl)pentan-3-on
Molekylvikt (g/mol) 316.04
Formel vikt 315.9758