missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Perfluor (2-metyl-3-pentanon), TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoro-2-methyl-3-pentanone |
| CAS | 756-13-8 |
| Molekylformel | C6 F12 O |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | 1,1,1,2,2,4,5,5,5-Nonafluoro-4-(trifluoromethyl)-3-pentanone, Dodecafluoro-2-methylpentan-3-one, Heptafluoroisopropyl pentafluoroethyl ketone, Khaldon PFK 49, L 18543, Novec 1230, Novec 649, Perfluoro(ethyl isopropyl ketone), Perfluoro-(4-methylpentan-3-one), Perfluoro-2-methyl-3-pentanone |
| InChI formel | InChI=1S/C6F12O/c7-2(4(10,11)12,5(13,14)15)1(19)3(8,9)6(16,17)18 |
| LEDER | FC(F)(F)C(F)(F)C(=O)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,1,2,2,4,5,5,5-nonafluor-4-(trifluormetyl)pentan-3-on |
| Molekylvikt (g/mol) | 316.04 |
| Formel vikt | 315.9758 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?