Läs mer
Perfluoro(2-n-butyltetrahydrofuran), tech., cont. perfluoro(2-n-propyltetrahydropyran), Thermo Scientific™
Produktkod. 11400611
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11400611 10 g 10g
11410611 50 g 50g
11420611 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11400611 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer B20098.09
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Detta Thermo Scientific varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific .
Applications
It is a reaction medium with substantial capacity to solubilize molecular oxygen as in the high yield epoxidation of alkenes in the presence of trimethylacetaldehyde.
Solubility
Not miscible or difficult to mix in water.
Notes
Store away from oxidizing agents. Keep the container tightly closed and place it in a cool, dry and well ventilated condition.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 335-36-4
Molekylformel C8F16O
Molekylvikt (g/mol) 416.06
MDL-nummer MFCD00014513
InChI-nyckel FYJQJMIEZVMYSD-UHFFFAOYNA-N
Synonym perfluoro-2-butyltetrahydrofuran, perfluoro 2-butyltetrahydrofuran, fluorinert fc-75, perfluoro-compound fc-75, perfluoro butyltetrahydrofuran, heptafluorotetrahydro-2-nonafluorobutyl furan, furan, 2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-nonafluorobutyl, perfluoro-2-n-butyltetrahydrofurane, 2,2,3,3,4,4,5-heptafluoro-5-nonafluorobutyl tetrahydrofuran, 2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-nonafluorobutyl furan
PubChem CID 78976
ChEBI CHEBI:39023
IUPAC-namn 2,2,3,3,4,4,5-heptafluoro-5-(1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutyl)oxolane
LEDER FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C1(F)OC(F)(F)C(F)(F)C1(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro(2-n-butyltetrahydrofuran)
Densitet 1.77
Kvantitet 10 g
Brytningsindex <1.3005
Anteckningar om analysprocent cont. perfluoro(2-n-propyltetrahydropyran)
Kokpunkt 99°C to 107°C
Löslighetsinformation Not miscible or difficult to mix in water.
Formel vikt 416.06
Kvalitet Teknisk