Läs mer
Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (PFDHA) |
| CAS | 151772-58-6 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C5 H F9 O4 |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Acetic acid','difluoro[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]- (9CI), 2,2-Difluoro-2-[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetic acid, Perfluoro-3,6-dioxaheptanoic acid, Nonafluoro-3,6-dioxaheptanoic acid (NFDHA) |
| InChI formel | InChI=1S/C5HF9O4/c6-2(7,1(15)16)17-3(8,9)4(10,11)18-5(12,13)14/h(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)C(F)(F)OC(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2-difluoro-2-[1,1,2,2-tetrafluoro-2-(trifluoromethoxy)ethoxy]acetic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 296.0447 |
| Visa mer |