Läs mer
Perfluoro-3-methoxypropanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoro-3-methoxypropanoic acid (PFMOPrA) |
| CAS | 377-73-1 |
| Molekylformel | C4 H F7 O3 |
| Kvantitet | 100 mg |
| Synonym | Perfluoro-3-methoxypropanoic Acid, Propionic acid','tetrafluoro-3-(trifluoromethoxy)- (8CI), 2,2,3,3-Tetrafluoro-3-(trifluoromethoxy)propanoic acid, Perfluoro-3-methoxypropanoic acid, PFMOPrA, Perfluoro-4-oxapentanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C4HF7O3/c5-2(6,1(12)13)3(7,8)14-4(9,10)11/h(H,12,13) |
| LEDER | OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3-tetrafluoro-3-(trifluoromethoxy)propanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 230.04 |
| Formel vikt | 229.9814 |