Läs mer
Perfluoro-4-methoxybutanoic Acid, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoro-4-methoxybutanoic acid (PFMOBA) |
| CAS | 863090-89-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C5 H F9 O3 |
| Kvantitet | 50 mg |
| Synonym | Butanoic acid','2,2,3,3,4,4-hexafluoro-4-(trifluoromethoxy)-, 2,2,3,3,4,4-Hexafluoro-4-(trifluoromethoxy)butanoic acid, Perfluoro-4-methoxybutanoic Acid (PFMOBA)','Perfluoro-5-oxahexanoic acid |
| InChI formel | InChI=1S/C5HF9O3/c6-2(7,1(15)16)3(8,9)4(10,11)17-5(12,13)14/h(H,15,16) |
| LEDER | OC(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)OC(F)(F)F |
| IUPAC-namn | 2,2,3,3,4,4-hexafluoro-4-(trifluoromethoxy)butanoic acid |
| Molekylvikt (g/mol) | 280.05 |
| Visa mer |