Läs mer
Perfluor (4-metyl-2-penten), [(E):(Z) 9:1], 90+%, cont 5-10% perfluor (2-metyl-2-penten)
Produktkod. 11323786
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11323786 100 g 100g
11313786 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11323786 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer L16836.22
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
CAS: 2070-70-4 | C6F12 | 300,05 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2070-70-4
Molekylformel C6F12
Molekylvikt (g/mol) 300.05
MDL-nummer MFCD00153253
InChI-nyckel SAPOZTRFWJZUFT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2z-1,1,1,2,3,4,5,5,5-nonafluoro-4-trifluoromethyl pent-2-ene
PubChem CID 11012007
LEDER FC(=C(F)C(F)(C(F)(F)F)C(F)(F)F)C(F)(F)F
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Perfluoro(4-methyl-2-pentene)
Namnnotering [(E):(Z) 9:1]
Anteckningar om analysprocent innehåller 5 till 10 % perfluoro(2-metyl-2-penten)
Linjär formel (CF3)2CFCF=CFCF3
Brytningsindex <1.3000
Kvantitet 100 g
IUPAC-namn (Z)-1,1,1,2,3,4,5,5,5-nonafluoro-4-(trifluormetyl)pent-2-en
Formel vikt 300.05
Procent renhet ≥90%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.