Läs mer
Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulfonyl Fluoride, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Perfluoro(4-methyl-3,6-dioxaoct-7-ene)sulfonyl Fluoride |
| CAS | 16090-14-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | GC |
| Molekylformel | C7F14O4S |
| Kvantitet | 1 g |
| Synonym | 1,1,2,2-Tetrafluoro-2-[1,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)-2-[(trifluorovinyl)oxy]ethoxy]ethanesulfonyl Fluoride, 2-[1-[difluoro[(1,2,2-trifluoroethenyl)oxy]methyl]-1,2,2,2-tetrafluoroethoxy]-1,1,2,2-tetrafluoroethanesulfonyl Fluoride, FS 14, Perfluoro-3,6-dioxa-4-methyl-delta7-octylsulfonyl Fluoride |
| InChI formel | InChI=1S/C7F14O4S/c8-1(9)2(10)24-5(15,16)3(11,4(12,13)14)25-6(17,18)7(19,20)26(21,22)23 |
| LEDER | FC(=C(F)OC(F)(F)C(F)(OC(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)F)C(F)(F)F)F |
| IUPAC-namn | 1,1,2,2-tetrafluoro-2-[1,1,1,2,3,3-hexafluoro-3-(1,2,2-trifluoroethenoxy)propan-2-yl]oxyethanesulfonyl fluoride |
| Molekylvikt (g/mol) | 446.12 |
| Visa mer |